Learn More
Sulfuro de arsénico(III), 99,999% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051787
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11364977 5 g 5 g
11354977 25 g 25 g
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11364977
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041980.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Para deposición al vacío
For vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1303-33-9
Fórmula molecular As2S3
Peso molecular (g/mol) 246.02
Número MDL MFCD00003435
Clave InChI CUGMJFZCCDSABL-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC diarsenic(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[As+3].[As+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 707°C
Nombre del producto químico o material Arsenic(III) sulfide
Punto de fusión 300°C
Forma física Masa fundida de 12 mm y hacia abajo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1557
Índice Merck 14,806
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.03
Porcentaje de pureza 99.999%
Olor Like rotten eggs
Densidad 3.43 g/mL