Learn More
Óxido de arsénico(III), 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7058907
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
250 g
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11335817
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043488.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 1327-53-3 | As2O3 | 197.84 g/mol
Used in the manufacturing of such products as glass and enamels. Arsenic trioxide is utilized in various studies on cellular processes, notably in investigations of leukemia and principal material for the production of many arsenic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1327-53-3
Fórmula molecular As2O3
Peso molecular (g/mol) 197.84
Número MDL MFCD00003433
Clave InChI IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Arsenic trioxide
Nombre IUPAC diarsorosooxidane
SMILES O=[As]O[As]=O
Especificaciones
Punto de ebullición 465°C (sublimation)
Nombre del producto químico o material Arsenic (III) oxide
Punto de fusión 312.3°C
Forma física Polvo de malla -100
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1561
Índice Merck 14,804
Información de solubilidad Slightly soluble in cold water; Soluble in boiling water,HCl,alkali hydroxide; Insoluble in alcohol,chloroform,and etherSoluble in dilute acids and alkalies; Insoluble in organic solvents; Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.84
Porcentaje de pureza 99.5%
Olor Odorless
Densidad 3.74 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Arsenic(III) oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Arsenic oxide