Learn More
Yoduro de arsénico(III), 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Arsenic(III) iodide is useful for preparing organoarsenic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 424°C |
| Nombre del producto químico o material | Arsenic(III) iodide |
| Punto de fusión | 140°C |
| Forma física | Polvo de malla -80 |
| Cantidad | 5 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Número UN | UN1557 |
| Índice Merck | 14,803 |
| Información de solubilidad | Hydrolyzes slowly in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 455.64 |
| Mostrar más |