Learn More
Sulfuro de arsénico(II), téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049647
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11323337 5 g 5 g
11333337 25 g 25 g
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11323337
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 017284.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 12044-79-0 | AsH3S | 110.01 g/mol
Arsenic(II) sulfide is used as an primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12044-79-0
Fórmula molecular AsH3S
Peso molecular (g/mol) 110.01
Número MDL MFCD00049841
Clave InChI BMOFEAKQXGGUPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo arsenic ii sulfide, realgar ass, diarsanedithione
Nombre IUPAC arsanethiol
SMILES S[AsH2]
Especificaciones
Punto de ebullición 565°C
Nombre del producto químico o material Arsenic(II) sulfide
Punto de fusión ∼307°C
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Número UN UN1557
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in acids and alkalis.
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.97
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Olor Odorless
Densidad 3.5 g/mL