Learn More
Abeba™ Zapatos Arrow 8600
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA
- Piel suave, perforada
- Blanco
- Entresuela de PU con absorción de impactos
- Suela de PU antideslizante
- Tratamiento Sanitized
- Antiestático
- Correa en el talón no plegable, ajustable
- Parche de microfibra en el talón.
- Zona del empeine acolchada con una banda elástica.
- Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA |
| Color | Blanco |
| Material de revestimiento | Microfibra |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 36 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 8600 |