Learn More
Abeba™ Zapatos Arrow 8300
Antiestático con parche de microfibra en el talón. Tratamiento Sanitized™
59.45€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRA |
---|---|
Color | Blanco |
Material | Microfibra |
Modelo | 8300 |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15845071
|
Abeba™
8300/36 |
36 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15855071
|
Abeba™
8300/37 |
37 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15865071
|
Abeba™
8300/38 |
38 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15875071
|
Abeba™
8300/39 |
39 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15885071
|
Abeba™
8300/40 |
40 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15895071
|
Abeba™
8300/41 |
41 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15805081
|
Abeba™
8300/42 |
42 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15815081
|
Abeba™
8300/43 |
43 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15825081
|
Abeba™
8300/44 |
44 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15835081
|
Abeba™
8300/45 |
45 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15845081
|
Abeba™
8300/46 |
46 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15855081
|
Abeba™
8300/47 |
47 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRA
- Microfibra
- Blanco
- Suela exterior de PU monocomponente
- Tratamiento Sanitized
- Antiestático
- Correa de talón plegable, ajustable
- Parche de microfibra en el talón.
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRA | |
Blanco | |
Microfibra | |
8300 |