Learn More
Abeba™ Zapatos Arrow 8202
Código de producto. p-7147768
Change view
Click to view available options
Tamaño:
48
49
50
51
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15683048 48 1 par
15693048 49 1 par
15603058 50 1 par
15613058 51 1 par
4 options
Código de producto. 15683048
Marca: Abeba™ 8202/48
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Antiestático con parche de microfibra en el talón. Tratamiento Sanitized™
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA
  • Piel suave de color blanco
  • Entresuela de PU
  • Suela de PU antideslizante
  • Tratamiento Sanitized
  • Antiestático
  • Correa de talón plegable, ajustable
  • Parche de microfibra en el talón.
  • Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA
Color Blanco
Material de revestimiento Microfibra
Material Cuero
Tamaño 48
Características exclusivas Antideslizante
Material de la suela Poliuretano
Modelo 8202