Learn More
Abeba™ Zapatos Arrow 38202
Antiestático con parche de microfibra en el talón. Tratamiento Sanitized™.
76.27€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA |
---|---|
Color | Blanco |
Material de revestimiento | Microfibra |
Material | Cuero |
Características exclusivas | Antideslizante |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15631148
|
Abeba™
38202/48 |
48 |
76.27€
1 par |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15641148
|
Abeba™
38202/49 |
49 |
76.27€
1 par |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15651148
|
Abeba™
38202/50 |
50 |
76.27€
1 par |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15661148
|
Abeba™
38202/51 |
51 |
76.27€
1 par |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
- Piel suave de color blanco
- Suela de PU/ PU antideslizante.
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Correa de talón plegable, ajustable.
- Parche de microfibra en el talón.
- Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA | |
Microfibra | |
Antideslizante | |
38202 |
Blanco | |
Cuero | |
Poliuretano |