Learn More
Abeba™ Zapatos Arrow 38202
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
- Piel suave de color blanco
- Suela de PU/ PU antideslizante.
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Correa de talón plegable, ajustable.
- Parche de microfibra en el talón.
- Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA |
| Color | Blanco |
| Material de revestimiento | Microfibra |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 50 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 38202 |