Learn More
Applied Biosystems™ Kit de verificación de RNasaP de tarjetas de arrays
Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- El kit de verificación de la tarjeta de arrays RNasaP se utiliza para verificar su instrumento de PCR en tiempo real con un bloque de tarjetas de arrays.
- Confirme el rendimiento de su instrumento ejecutando el ensayo de RNasaP. Consulte la guía del usuario del instrumento para obtener instrucciones de uso completas.
- La placa de verificación de RNasaP de Array Card está precargada con los reactivos necesarios para detectar y cuantificar las copias genómicas del gen de la RNasa P humana, un gen de una sola copia que codifica la fracción de ARN de la enzima RNasa P. Cada pocillo contiene una mezcla de reacción precargada (1X mezcla maestra universal de PCR TaqMan™, primers de ARNasa P y sonda de etiquetado con tinte FAM™) y la plantilla.
- La placa de verificación debe demostrar la capacidad de distinguir entre 5000 y 10 000 equivalentes genómicos con un nivel de confianza del 99,7 % para un posterior procesamiento de muestras en un solo pocillo.
- Para garantizar resultados exactos, se recomienda verificar el rendimiento de sus instrumentos cada seis meses.
Especificaciones
Especificaciones
| Tinte calibrado | Mezcla patentada |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema ViiA™ 7 Dx, QuantStudio™ Dx |
| Tipo de producto | Kit de verificación de RNasaP de Array Card |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real (PCRq) |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de calibración | Placa de verificación del instrumento |
| Método de PCR | qPCR |