missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ARQ 531, MedChemExpress

Código de producto. 16457317
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16457317 5 mg 5 miligramos
16495446 100 mg 100 miligramos
16443156 25 mg 25 miligramos
16404608 10 mg 10 miligramos
16400907 50 mg 50 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16457317

Marca: Medchem Express HY112215

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress ARQ 531 (MK-1026) is a reversible non-covalent and orally active inhibitor of Bruton’s Tyrosine Kinase (BTK), with IC50s of 0.85 nM and 0.39 nM for WT-BTK and C481S-BTK, respectively.

ARQ 531 (MK-1026) is a reversible non-covalent and orally active inhibitor of Bruton’s Tyrosine Kinase (BTK), with IC50s of 0.85 nM and 0.39 nM for WT-BTK and C481S-BTK, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material ARQ 531
CAS 2095393-15-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H23ClN4O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo MK-1026
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (104.40 mM)
SMILES O=C(C1=C(C=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1)Cl)C3=CNC4=NC=NC(N[C@@H]5CC[C@@H](CO)OC5)=C34
Peso molecular (g/mol) 478.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.93
Porcentaje de pureza 98.52%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.