missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ ARP (N-(aminooxyacetyl)-N'-(D-Biotinoyl) hydrazine, Trifluoroacetic Acid Salt)
Descripción
El ARP (Aldehyde-Reactive Probe) es una hidroxilamina biotinilada que reacciona con el grupo de aldehído expuesto formado en puntos abásicos en ADN dañado. Las biotinas ligadas a los sitios abásicos se pueden cuantificar con complejos fluorescentes o de estreptavidina conjugados con enzimas. El ARP es adecuado para su uso en ensayos de microplacas.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 mg |
| Tipo de producto | ARP |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C). |
| Reactividad química | Ácido carboxílico, cetona, aldehído |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fracción reactiva | Amina, hidroxilamina |
| Etiqueta o tinte | Biotina |
| Tipo de etiqueta | Biotina y otros haptenos |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?