Learn More
Estándar de contenido aromático, ASTM D5580 (valor nominal: 26,78 %), Paragon Scientific™
Código de producto. 16020182
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
16020182 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 16020182
Marca: Paragon Scientific CRMACGA
Material de referencia certificado de prueba de combustibles o la calibración y verificación de los instrumentos de laboratorio utilizados en la prueba de petróleo y productos derivados para el contenido de aromáticos ASTM D5880 / D1319, ISO 22854.
  • Material de referencia certificado para contenido aromático en gasolina.
  • Fabricado de acuerdo con los métodos de prueba ASTM / EN o IP
  • Certificado mediante el método Round Robin
  • Se suministra con MSDS.
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulaciones.
  • 12 meses de vida útil.
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Número UN UN 1203
Cantidad 250 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Gasoline : low boiling point naphtha
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.