missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aroclor 1260 en n-hexano, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Código de producto. 12916113 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
12916113 1 mL 1 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12916113

Marca: Fisher Chemical F116801

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.

Especificaciones

Concentración 100 μg/mL
Cantidad 1 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Standard solution Aroclor 1260 100ug/ml in n-hexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.