missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ARMS2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15959584
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15959584 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15959584

Marca: Invitrogen™ PA566904

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: LSSSVVPVSFI STLRESVLDP GVGGEGASD Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 42%, rat 41%.

This gene encodes a small secreted protein specific to primates. This protein is a component of the choroidal extracellular matrix of the eye. Mutations in this gene are associated with age-related macular degeneration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ARMS2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.9 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica ARMS2
N.º de referencia del gen P0C7Q2
Alias de gen age-related maculopathy susceptibility 2; age-related maculopathy susceptibility protein 2; ARMD8; ARMS2
Símbolos de los genes ARMS2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human ARMS2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-107556).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 387715
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.