missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ARMC1 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-97380R
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ARMC1 Polyclonal antibody specifically detects ARMC1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| ARMC1 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 55156 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| DyLight 550 | |
| Arcp, armadillo repeat containing 1, armadillo repeat-containing protein 1, FLJ10511 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ARMC1 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido