missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo™ PCR Strip Plate, 96 well, clear, white well
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
- La placa de tiras para PCR de 96 pocillos de perfil bajo Armadillo combina la rigidez de un bastidor de policarbonato con los pocillos de polipropileno de pared fina
- Las placas proporcionan un rendimiento superior del ciclo térmico en todas las condiciones sin deformaciones
- Diseño de bastidor de policarbonato termoestable con semifaldón para ofrecer resistencia a la deformación durante el ciclo térmico y mejorar la estabilidad mecánica durante la manipulación robótica
- Se puede romper en tiras de 8 tubos para adaptarse a un número variable de muestras y minimizar los residuos
- El faldón ópticamente transparente ayuda en la visualización de líquidos y mejora las capacidades de apilamiento en sistemas de manipulación automatizada
- El tamaño ANSI:SBS garantiza una compatibilidad completa con los sistemas robóticos para aplicaciones de alto rendimiento
- Pocillos con fondo en U de paredes finas para ofrecer una transferencia óptima de calor y máxima recuperación de muestras
- Letras alfanumérica negras para facilitar la identificación de los pocillos
- Bastidor integrado y diseño de pocillo para mejorar el sellado térmico
- Compatible con los sistemas de PCR en tiempo real Roche LightCycler™ 480
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| BreakApart | Sí |
| Línea de productos | Armadillo |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Microplaca de PCR |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas de PCR en tiempo real o termociclador |
| Estilo de falda | Semi |
| Material | Policarbonato |
| Volumen del pocillo (métrico) | 0,3 mL |
| N.° de pocillos | 96 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?