Description
- La placa de tiras para PCR de 96 pocillos de perfil bajo Armadillo combina la rigidez de un bastidor de policarbonato con los pocillos de polipropileno de pared fina
- Las placas proporcionan un rendimiento superior del ciclo térmico en todas las condiciones sin deformaciones
- Diseño de bastidor de policarbonato termoestable con semifaldón para ofrecer resistencia a la deformación durante el ciclo térmico y mejorar la estabilidad mecánica durante la manipulación robótica
- Se puede romper en tiras de 8 tubos para adaptarse a un número variable de muestras y minimizar los residuos
- El faldón ópticamente transparente ayuda en la visualización de líquidos y mejora las capacidades de apilamiento en sistemas de manipulación automatizada
- El tamaño ANSI:SBS garantiza una compatibilidad completa con los sistemas robóticos para aplicaciones de alto rendimiento
- Pocillos con fondo en U de paredes finas para ofrecer una transferencia óptima de calor y máxima recuperación de muestras
- Letras alfanumérica negras para facilitar la identificación de los pocillos
- Bastidor integrado y diseño de pocillo para mejorar el sellado térmico
- Compatible con los sistemas de PCR en tiempo real Roche LightCycler™ 480
Spécification
Spécification
| Código de barras | Sin código de barras |
| BreakApart | Sí |
| Envase | 25 placas |
| Línea de productos | Armadillo |
| Color | Azul |
| Tipo de producto | Microplaca de PCR |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas de PCR en tiempo real o termociclador |
| Estilo de falda | Semi |
| Material | Policarbonato |
| Volumen del pocillo (métrico) | 0,3 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?