Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo PCR Plate, 96-well, orange, semi-skirted, low profile, white wells, barcoded
Código de producto. 15371692
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 plates
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
15371692 25 plates paquete de 25
1 options
Código de producto. 15371692 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor BC3496O
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las placas de PCR de 96 pocillos con código de barras Thermo Scientific, naranjas y con pocillos blancos, son la solución definitiva en plásticos de PCR de alto rendimiento.
Al combinar la rigidez de un bastidor de policarbonato con pocillos de polipropileno de pared fina, las placas Armadillo ofrecen un rendimiento superior de ciclado térmico en todas las condiciones sin que se produzcan deformaciones. Estas placas están diseñadas para aplicaciones de PCR robótica y qPCR de alto rendimiento e incluyen un borde elevado para mejorar la integridad del sellado. Están disponibles con pocillos de color blanco y transparente y con código de barras estándar de la industria 128.
Características destacadas
Faldón ópticamente transparente: ayuda en la visualización de líquidos y mejora las capacidades de apilamiento en sistemas de manipulación automatizada
amaño ANSI:SBS: gracias a la rigidez del faldón de policarbonato, el tamaño ANSI garantiza una compatibilidad completa con sistemas robóticos para aplicaciones de alto rendimiento
Diseño de bastidor de policarbonato termoestable con semifaldón: ciclado térmico resistentes a las deformaciones y aumento de la estabilidad mecánica en la manipulación robótica
Pocillos con fondo en U de pared fina: transferencia óptima de calor y máxima recuperación de muestras
Rotulado de referencia de rejilla alfanumérica con muescas: bastidor integrado y diseño de pocillos para un mejor sellado térmico
Diseño de perfil bajo: permite maximizar la transferencia de calor y minimizar la evaporación al utilizar muestras de poco volumen (volumen de trabajo de 200 µl). Compatible con los sistemas de PCR en tiempo real Roche LightCycler™ 480
Disponibles tanto en pocillos transparentes (BC2496[X]) como de color blanco (BC3496[X]): garantiza el nivel más alto de sensibilidad para todas las reacciones de PCR/qPCR
Código de barras personalizado disponible: todas las placas pueden suministrarse con código de barras según las especificaciones del cliente para aplicaciones totalmente automatizadas
Aplicaciones
• PCR
• qPCR/PCR en tiempo real
Código de barras
Los códigos de barras son el código 128 estándar del sector. La propia etiqueta puede soportar temperaturas de -196°C hasta 120°C para garantizar que los códigos de barras permanezcan en la placa durante todo el flujo de trabajo. También tiene un revestimiento especial para eliminar prácticamente cualquier roce del código durante la manipulación. Los códigos de barras dobles se encuentran en los lados numérico y alfabético opuestos de la placa.
Productos relacionados
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, transparente, semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, azul, semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, verde, semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, naranja, semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, rojo, semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, amarillo, semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, transparente, semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, azul, semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, verde, semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, naranja, semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, rojo, semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, amarillo, semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, transparente, semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, azul, semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, verde, semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, naranja, semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, rojo, semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, amarillo, semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, azul, semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, verde, semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, naranja, semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, rojo, semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, amarillo, semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos, con código de barras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Incluye código de barras
Certificaciones/conformidad Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
Envase 25 placa
Línea de productos Armadillo
Color Naranja, Blanco
Tipo de producto Microplaca de PCR
Para utilizar con (equipo) Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores
Estilo de falda Semi
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 0,2 ml
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 0,1 mL
Cantidad 25 plates
Velocidad de reacción Perfil bajo