Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo PCR Plate, 96-well, green, semi-skirted, clear wells
Click to view available options
Cantidad:
25 plates
Tamaño de la unidad:
25 PCS
Descripción
Características destacadas
• Faldón ópticamente transparente: ayuda en la visualización de líquidos y mejora las capacidades de apilamiento en sistemas de manipulación automatizada
• Diseño con bordes elevados: área de superficie de pocillo mejorada que aumenta la integridad del sellado en el sellado térmico automatizado
• Tamaño ANSI:SBS: gracias a la rigidez del faldón de policarbonato, el tamaño ANSI garantiza una compatibilidad completa con sistemas robóticos para aplicaciones de alto rendimiento
• Marco diseñado en policarbonato termoestable con faldón: ciclo termal resistente a la deformación y mayor estabilidad mecánica en la manipulación robótica
• Pocillos con fondo en U de pared fina: transferencia óptima de calor y máxima recuperación de muestras
• Rotulado de referencia de rejilla alfanumérica con muescas: bastidor integrado y diseño de pocillos para un mejor sellado térmico
• Disponible en pocillos blancos y transparentes: garantiza el máximo nivel de sensibilidad para todas las reacciones de PCR/qPCR
• Códigos de barras disponibles: todas las placas pueden suministrarse con códigos de barras estándar o con codificación de barras según las especificaciones del cliente para aplicaciones totalmente automatizadas
Aplicaciones
• PCR
Productos relacionados
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, azul, con semifaldón, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, verde, con semifaldón, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, naranja, con semifaldón, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, roja, con semifaldón, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, amarilla, con semifaldón, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, transparente, con semifaldón, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, azul, con semifaldón, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, verde, con semifaldón, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, naranja, con semifaldón, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, roja, con semifaldón, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, amarilla, con semifaldón, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, transparente, con semifaldón, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, azul, con semifaldón, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, verde, con semifaldón, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, naranja, con semifaldón, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, roja, con semifaldón, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, amarilla, con semifaldón, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, transparente, con semifaldón, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, azul, con semifaldón, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, verde, con semifaldón, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, naranja, con semifaldón, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, roja, con semifaldón, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, amarilla, con semifaldón, pocillos blancos, con código de barras
• Faldón ópticamente transparente: ayuda en la visualización de líquidos y mejora las capacidades de apilamiento en sistemas de manipulación automatizada
• Diseño con bordes elevados: área de superficie de pocillo mejorada que aumenta la integridad del sellado en el sellado térmico automatizado
• Tamaño ANSI:SBS: gracias a la rigidez del faldón de policarbonato, el tamaño ANSI garantiza una compatibilidad completa con sistemas robóticos para aplicaciones de alto rendimiento
• Marco diseñado en policarbonato termoestable con faldón: ciclo termal resistente a la deformación y mayor estabilidad mecánica en la manipulación robótica
• Pocillos con fondo en U de pared fina: transferencia óptima de calor y máxima recuperación de muestras
• Rotulado de referencia de rejilla alfanumérica con muescas: bastidor integrado y diseño de pocillos para un mejor sellado térmico
• Disponible en pocillos blancos y transparentes: garantiza el máximo nivel de sensibilidad para todas las reacciones de PCR/qPCR
• Códigos de barras disponibles: todas las placas pueden suministrarse con códigos de barras estándar o con codificación de barras según las especificaciones del cliente para aplicaciones totalmente automatizadas
Aplicaciones
• PCR
Productos relacionados
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, azul, con semifaldón, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, verde, con semifaldón, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, naranja, con semifaldón, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, roja, con semifaldón, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, amarilla, con semifaldón, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, transparente, con semifaldón, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, azul, con semifaldón, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, verde, con semifaldón, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, naranja, con semifaldón, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, roja, con semifaldón, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, amarilla, con semifaldón, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, transparente, con semifaldón, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, azul, con semifaldón, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, verde, con semifaldón, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, naranja, con semifaldón, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, roja, con semifaldón, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, amarilla, con semifaldón, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, transparente, con semifaldón, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, azul, con semifaldón, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, verde, con semifaldón, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, naranja, con semifaldón, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, roja, con semifaldón, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, amarilla, con semifaldón, pocillos blancos, con código de barras
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| Certificaciones/conformidad | Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa |
| Envase | 25 placa |
| Línea de productos | Armadillo™ |
| Color | Verde, Transparente |
| Tipo de producto | Microplaca de PCR |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores |
| Estilo de falda | Semi |
| Material | Polipropileno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 0,3 mL |
| Mostrar más |