Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo™ Low-Profile PCR Strip Plate, 96 well, clear, bulk
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
- La placa de tiras para PCR de 96 pocillos de perfil bajo de armadillo combina la rigidez de un bastidor de policarbonato con pocillos de polipropileno de pared fina
- Las placas proporcionan un rendimiento superior del ciclo térmico en todas las condiciones sin deformaciones
- Diseño de bastidor de policarbonato termoestable con semifaldón para ofrecer resistencia a la deformación durante el ciclo térmico y mejorar la estabilidad mecánica durante la manipulación robótica
- Se puede romper en tiras de 8 tubos para adaptarse a un número variable de muestras y minimizar los residuos
- El faldón ópticamente transparente ayuda en la visualización de líquidos y mejora las capacidades de apilamiento en sistemas de manipulación automatizada
- El tamaño ANSI:SBS garantiza una compatibilidad completa con los sistemas robóticos para aplicaciones de alto rendimiento
- Pocillos con fondo en U de paredes finas para ofrecer una transferencia óptima de calor y máxima recuperación de muestras
- Letras alfanumérica negras para facilitar la identificación de los pocillos
- Bastidor integrado y diseño de pocillo para mejorar el sellado térmico
- Diseño de perfil bajo para una transferencia de calor máxima y una evaporación mínima con muestras de bajo volumen (volumen de trabajo de 200 μl)
- Compatible con los sistemas de PCR en tiempo real Roche LightCycler™ 480
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| BreakApart | Sí |
| Envase | 150 placas |
| Línea de productos | Armadillo |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Microplaca de PCR |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas de PCR en tiempo real o termociclador |
| Estilo de falda | Semi |
| Material | Policarbonato |
| Volumen del pocillo (métrico) | 0,2 mL |
| Mostrar más |