Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo PCR Plate, 96-well, clear, semi-skirted
Código de producto. 15321712
Change view
Click to view available options
Color:
Blanca, White
Transparente
Transparente, Blanca
Estilo de falda:
Con semifaldón
Perfil:
Bajo
Estándar
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Color Estilo de falda Perfil unitSize
15321712 Transparente Con semifaldón Estándar paquete de 25
15341692 Blanca, White Con semifaldón Bajo paquete de 25
15371682 Transparente Con semifaldón Bajo paquete de 25
15381712 Transparente, Blanca Con semifaldón Estándar paquete de 25
4 options
Código de producto. 15321712
Marca: Thermo Scientific™ BC2596
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Armadillo™ 96-Well, Clear, Semi-Skirted PCR Plates are the ultimate in high performance PCR plastics.
Thermo Scientific ™ Armadillo™ 96-Well, Clear, Semi-Skirted PCR Plates are the ultimate in high performance PCR plastics. Combining the rigidity of a polycarbonate frame with thin walled polypropylene wells, the Armadillo plate provides superior thermal cycling performance under all conditions without warping.
The barcoded plates (Part numbers BC-2596, BC-3496, BC-2496, BC-3596) are designed for high-throughput, robotic PCR, and qPCR applications and feature a raised rim to improve seal integrity. They are available with both clear (BC-2596, BC-2496) and white (BC-3596, BC-3496) colored wells and with 128-industry standard barcoding.
 Características destacadas
  • Faldón ópticamente transparente: ayuda en la visualización de líquidos y mejora las capacidades de apilamiento en sistemas de manipulación automatizada
  • Tamaño ANSI:SBS: gracias a la rigidez del faldón de policarbonato, el tamaño ANSI garantiza una compatibilidad completa con sistemas robóticos para aplicaciones de alto rendimiento
  • Diseño de bastidor de policarbonato termoestable con semifaldón: ciclo térmico resistente a la deformación y estabilidad mecánica mejorada en manipulación robótica
  • Pocillos con fondo en U de paredes finas: transferencia óptima de calor y máxima recuperación de muestras
  • Rotulación de referencia con muescas y rejilla alfanumérica: diseño del pocillo y la estructura bien integrado para un sellado térmico mejorado
  • Disponible en pocillos transparentes y de color blanco: asegura el nivel más alto de sensibilidad para todas las reacciones de PCR/qPCR
  • Códigos de barras disponibles: todas las placas se pueden suministrar con códigos de barras estándar o con códigos de barras personalizados por el cliente para aplicaciones totalmente automatizadas
Código de barras (números de pieza BC-2596, BC-3496, BC-2496, BC-3596)
Los códigos de barras son el código 128estándar del sector. La propia etiqueta puede soportar temperaturas desde -196 °C hasta 120 °C para garantizar que los códigos de barras permanezcan en la plancha durante todo el flujo de trabajo. También tiene un revestimiento especial para eliminar prácticamente cualquier posible ‘roce del código durante su manipulación. Los códigos de barras dobles se encuentran en los lados numéricos y alfa opuestos de la placa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Transparente
Para utilizar con (equipo) Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores
Estilo de falda Con semifaldón
N.° de pocillos 96
Para utilizar con (aplicación) PCR
Perfil Estándar
Cantidad 25 placas
Color de la camisa Transparente
Color de pocillo Transparente