Learn More
Thermo Scientific™ Placas para PCR transparente con 96 pocillos Armadillo, pocillos blancos, PROMO
Código de producto. 15361702
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Color unitSize
15361702 Transparente paquete de 25
1 options
Código de producto. 15361702
Marca: Thermo Scientific™ AB3596
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lo último en plásticos para PCR de alto rendimiento que combinan la rigidez de un bastidor de policarbonato con pocillos de polipropileno de paredes finas: la placa Armadillo proporciona un rendimiento de ciclo térmico superior en todas las condiciones sin deformaciones.
  • Faldón ópticamente transparente: ayuda en la visualización de líquidos y mejora las capacidades de apilamiento en sistemas de manipulación automatizada
  • Diseño de borde elevado: área de la superficie del pocillo mejorada que aumenta la integridad del sellado en el sellado térmico automatizado
  • Tamaño ANSI:SBS: gracias a la rigidez del faldón de policarbonato, el tamaño ANSI garantiza una compatibilidad completa con sistemas robóticos para aplicaciones de alto rendimiento
  • Diseño de bastidor de policarbonato termoestable con semifaldón: ciclo térmico resistente a la deformación y estabilidad mecánica mejorada en manipulación robótica
  • Pocillos con fondo en U de paredes finas: transferencia óptima de calor y máxima recuperación de muestras
  • Rotulación de referencia con muescas y rejilla alfanumérica: diseño del pocillo y la estructura bien integrado para un sellado térmico mejorado
  • Disponible en pocillos transparentes y de color blanco: asegura el nivel más alto de sensibilidad para todas las reacciones de PCR/qPCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Transparente
Para utilizar con (equipo) Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores
N.° de pocillos 96
Para utilizar con (aplicación) qPCR/PCR en tiempo real.
Compatibilidad de placas El tamaño ANSI garantiza una compatibilidad completa con sistemas robóticos para aplicaciones de alto rendimiento
Cantidad 25 placas
Con reborde Borde
Color de pocillo Blanco