Learn More
Thermo Scientific™ Placa de PCR Armadillo, 384 pocillos, azules, pocillos blancos
Código de producto. 12687486
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 plates
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
12687486 50 plates paquete de 50
1 options
Código de producto. 12687486 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB3384B
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Combinan la rigidez de un bastidor de policarbonato con pocillos de polipropileno de pared fina para proporcionar un rendimiento superior de ciclado térmico en todas las condiciones sin que se produzcan deformaciones.
Las placas de PCR Thermo Scientific™ Armadillo combinan la rigidez de un marco de policarbonato con pocillos de polipropileno de pared fina para proporcionar un rendimiento superior de ciclado térmico en todas las condiciones sin que se produzcan deformaciones.
Las placas de PCR Thermo Scientific Armadillo combinan la rigidez de un marco de policarbonato con pocillos de polipropileno de pared fina para proporcionar un rendimiento superior de ciclado térmico en todas las condiciones sin que se produzcan deformaciones.
Están disponibles en formatos de 96 y 384 pocillos, en varios colores, y se pueden solicitar con un código de barras estándar 128 o un código de barras personalizado. Todos los formatos están disponibles con pocillos transparentes o blancos. Si quiere obtener resultados de qPCR óptimos, elija los blancos. El marco resistente a las deformaciones y de diseño especial, junto con las distintas opciones de formato, hacen que las placas de PCR Armadillo sean la mejor opción para realizar PCR de alto rendimiento y manipulación automatizada.
  • Marco de policarbonato para un ciclado térmico resistente a las deformaciones
  • Estabilidad mecánica mejorada para una mejor manipulación robótica
  • Pocillos de polipropileno de pared fina para una transferencia de calor óptima
  • La forma de los pocillos está optimizada para conseguir una máxima recuperación de muestras.
  • Caracteres alfanuméricos planos y bordes de los pocillos elevados para un sellado por calor mejorado
  • Cubierta ópticamente transparente para que los pocillos se vean de forma más sencilla
  • Varias opciones de color del marco, todas disponibles en pocillos transparentes (para PCR) y de color blanco (para qPCR)
  • Volumen máximo de pocillo: 40 μl
  • Volumen máximo de trabajo: 25 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Certificaciones/conformidad Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
Envase 50 placa
Línea de productos Armadillo
Color Azul, Blanco
Tipo de producto Microplaca de PCR
Para utilizar con (equipo) Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores
Estilo de falda Con faldón
Material Policarbonato, Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 40 μl
N.° de pocillos 384
Volumen de trabajo (métrico) 25 μl
Cantidad 50 plates
Velocidad de reacción Estándar
Color de pocillo Blanco
Mostrar más Mostrar menos
Este producto se vende bajo licencia de Eppendorf AG.