missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ARL3 Monoclonal Antibody (OTI3D3), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17532083
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17532083 30 μL 30 microlitros
17512083 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17532083

Marca: Origene Technologies TA803158S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ARL3 Monoclonal antibody specifically detects ARL3 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno ARL3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3D3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Mki67
N.º de referencia del gen P46013
Alias de gen ADP ribosylation factor like GTPase 3; ADP-ribosylation factor like GTPase 3; ADP-ribosylation factor-like 3; ADP-ribosylation factor-like protein 3; ADP-ribosylation-like 3; ARD3; ARFL3; ARF-like 3; Arf-like protein 3; Arl3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1160-1493 of human MKI67 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4288
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.