Descripción
This gene encodes a small GTP-binding protein of the RAS superfamily which functions as an ADP-ribosylation factor (ARF). The encoded protein is one of a functionally distinct group of ARF-like genes.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ARL2 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | ARL2 |
| N.º de referencia del gen | O08697, P36404, Q9D0J4 |
| Alias de gen | ADP ribosylation factor like 2, ARFL2, ARL2 |
| Símbolos de los genes | ARL2 |
| Mostrar más |