Learn More
Sartorius Juego de cartuchos para el sistema de agua arium™
Código de producto. p-4340943 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sistemas arium™ Pro/611 UF
Sistemas arium™ Pro/611 VF o UV
Sistemas arium™ Pro/Basic/611 DI
Sistemas arium™ con suministro de agua corriente*
Tipo:
Kit analítico
Kit biológico
Kit elemental
Kit universal
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tipo unitSize
14881372 Sistemas arium™ Pro/611 UF Kit biológico cada uno
14841382 Sistemas arium™ Pro/Basic/611 DI Kit elemental cada uno
14861412 Sistemas arium™ Pro/611 VF o UV Kit analítico cada uno
11747474 Sistemas arium™ con suministro de agua corriente* Kit universal cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
*Los cartuchos de agua del grifo solo se deben utilizar después de haber revisado las especificaciones del agua de suministro y tras la consulta con el especialista responsable de la aplicación Sartorius™.
Código de producto. 14881372 Proveedor Sartorius N.º de proveedor H2OBPACK
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
*Los cartuchos de agua del grifo solo se deben utilizar después de haber revisado las especificaciones del agua de suministro y tras la consulta con el especialista responsable de la aplicación Sartorius™.
Produzca agua ultrapura más allá de la norma ASTM de tipo 1. El juego de cartuchos para el sistema de agua Sartorius arium™ se ha diseñado para su instalación en sistemas arium™ Pro, Basic o 611. Cada kit de consumibles incluye un cartucho de pretratamiento y pulidor. Los kits se han formulado específicamente para cada sistema concreto.
Los sistemas de purificación de agua arium™ (series Pro, Basic y/o 611) se han diseñado para producir el agua de laboratorio de mayor pureza en el sector, con especificaciones que superan la norma ASTM de tipo 1. Los conjuntos de cartuchos se han fabricado con materiales de la máxima calidad y un diseño avanzado para producir resultados uniformes y reproducibles.
  • Calidad excepcional de los medios de purificación
    • Optimizado para eliminar contaminantes orgánicos e inorgánicos
    • Carbono activo altamente poroso combinado con resinas de intercambio iónico eficaces
    • Produce agua con el menor contenido de carbono orgánico total (COT) para sistemas que utilizan tecnología ultravioleta (UV).
  • Especialmente diseñado para que el agua fluya de arriba a abajo
    • El flujo a través del medio de intercambio iónico impide la separación de la resina de lecho mixto.
    • Permite el uso completo de cada cartucho sin desperdiciar medios.
    • Garantiza una larga vida útil del cartucho con un rendimiento sin igual.
  • Juegos de dos cartuchos:
    • Cartucho de pretratamiento
    • Cartucho de pulido
  • Formulado específicamente para sistemas arium™ específicos:
    • Kit analítico para sistemas VF o UV
    • Kit biológico para sistemas UF
    • Kit medioambiental para sistemas DI
    • Kit universal para sistemas con suministro de agua corriente*
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM tipo 1
Capacidad Hasta 18,2 MΩ x cm de agua ultrapura en eq.: 1,48
Fuente del agua de suministro Pretreated
Material Carcasa de polipropileno virgen con tornillos de acero inoxidable
Purification Method Ion Exchange, Activated Carbon
Tipo de resina Catalítico esférico, carbonos activados; resinas ultrapuras de intercambio iónico de lecho mixto de grado semiconductor
Para utilizar con (aplicación) Estándar, de cultivo celular y cromatográficas
Para utilizar con (equipo) Sistemas arium™ Pro/611 UF
Incluye Pretratamiento, cartucho de pulido
Tipo Kit biológico
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 450 × 230 × 160 mm (An × Pr × Al)