Descripción
Los sistemas de purificación de agua arium™ (series Pro, Basic y/o 611) se han diseñado para producir el agua de laboratorio de mayor pureza en el sector, con especificaciones que superan la norma ASTM de tipo 1. Los conjuntos de cartuchos se han fabricado con materiales de la máxima calidad y un diseño avanzado para producir resultados uniformes y reproducibles.
- Calidad excepcional de los medios de purificación
- Optimizado para eliminar contaminantes orgánicos e inorgánicos
- Carbono activo altamente poroso combinado con resinas de intercambio iónico eficaces
- Produce agua con el menor contenido de carbono orgánico total (COT) para sistemas que utilizan tecnología ultravioleta (UV).
- Especialmente diseñado para que el agua fluya de arriba a abajo
- El flujo a través del medio de intercambio iónico impide la separación de la resina de lecho mixto.
- Permite el uso completo de cada cartucho sin desperdiciar medios.
- Garantiza una larga vida útil del cartucho con un rendimiento sin igual.
- Juegos de dos cartuchos:
- Cartucho de pretratamiento
- Cartucho de pulido
- Formulado específicamente para sistemas arium™ específicos:
- Kit analítico para sistemas VF o UV
- Kit biológico para sistemas UF
- Kit medioambiental para sistemas DI
- Kit universal para sistemas con suministro de agua corriente*
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM tipo 1 |
| Capacidad | Hasta 18,2 MΩ x cm de agua ultrapura en eq.: 1,25 |
| Fuente del agua de suministro | Pretreated |
| Material | Carcasa de polipropileno virgen con tornillos de acero inoxidable |
| Purification Method | Ion Exchange, Activated Carbon |
| Tipo de resina | Catalítico esférico, carbonos activados; resinas ultrapuras de intercambio iónico de lecho mixto de grado semiconductor |
| Para utilizar con (aplicación) | Estándar, de cultivo celular y cromatográficas |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas arium™ con suministro de agua corriente* |
| Incluye | Pretratamiento, cartucho de pulido |
| Tipo | Kit universal |
| Mostrar más |