Descripción
- Estación de dispensación/visualización ajustable en altura para la dispensación de agua ultrapura de tipo 1
- Diseño compacto para una integración sencilla y con menos espacio en el entorno de laboratorio
- Pantalla en color intuitiva con función táctil con acceso directo a funciones importantes
- Ajuste de altura flexible y sin escalones para llenar recipientes y vasos de precipitados de diferentes tamaños
- Su diseño ergonómico se puede optimizar para su manejo con la mano derecha o la izquierda
- Dispensación de volumen precisa para un tampón y una preparación de muestras rápidos y precisos
- Caudal ajustable y sin salpicaduras, de gota a gota hasta 2 l/min
Equipos incluidos:
- Unidad de visualización/dispensación con soporte
- Fuente de alimentación que incluye:
- Conector IEC
- Conjunto de conexiones
Para su uso con:
- Arium™ Bagtank
- Arium™ Pro
- Arium™ Comfort
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | De 50 ml a 50 l |
| Monitorización del agua de suministro | No |
| Fuente del agua de suministro | Ultrapuro |
| Caudal | Up to 2 L/min. |
| Tipo de agua producto | Ultrapura (tipo 1) |
| TOC Monitor with UV Intensity Monitoring | No |
| Tipo | Smart Station de sobremesa |
| Pantalla | Pantalla táctil |