Learn More
Sartorius Kit de conversión arium™
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Arium ProArium Comfort I
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
El kit de conversión arium™ de tubos ampliados y su unidad dispensadora de pantalla le permiten integrar de forma óptima este equipo en su entorno de laboratorio. Esta versión integrada ahorra espacio sobre la mesa de laboratorio, ya que la unidad de control, junto con la pantalla y el dispensador, permite opciones de montaje en pared variables que se adaptan a sus necesidades específicas.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Arium ProArium Comfort I |
| Tipo | Kits de conversión |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación de aguas |
| Material | PVDF |
| Anchura (métrico) | 3,4 m |