Learn More
Sartorius Sistemas combinados de purificación de agua arium™ Comfort II ASTM 1, 2 con lámpara UV
Tienda Sartorius Productos
Descripción
- Equipados con la última tecnología de EDI y un kit de cartuchos exclusivo
- La innovadora tecnología iJust optimiza la calidad del agua producida.
- Pantalla táctil con navegación intuitiva mediante menús
- Diseño compacto con ranura para tarjeta SD
- Realizan la desionización electroquímica en la tercera fase de purificación.
- Eliminación fiable y segura de la contaminación contenida en el agua de suministro
- El software arium controla la válvula en la salida del concentrado correspondiente a los datos de medición para CaCO3 y CO2.
- Disponible como sistema de sobremesa para cada estación de trabajo de laboratorio y montado en pared con soporte de pared integrado
Ventajas
- Consumo de agua optimizado y económico
- Calidad superior del agua producida en todo momento
- Garantía de mayor duración de los sistemas de purificación de agua ultrapura con flujo descendente
Para instalar arium™ comfort II como unidad integrada para suministrar agua pura de tipo II a caudales de 5 l/hora, solicite el sistema de sobremesa correspondiente y el kit de conversión H2O-ACK-D
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido bacteriano | < 1 UFC/1000 ml |
| Feedwater Connector | 3/8 in. |
| Monitorización del agua de suministro | No |
| Fuente del agua de suministro | Tap |
| Caudal | 5 l/h |
| Tipo de agua producto | agua de tipo 1 y 2 |
| Remote Dispenser | No |
| Resistividad | 18.2 Mohm.cm |
| Carbono orgánico total (COT) | ≤2 ppb |
| Presión del agua de suministro | De 2,0 a 6,9 bar |
| Mostrar más |