Learn More
Sartorius™ Bagtanks arium™
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- El filtro de ventilación integrado con válvula de retención protege de forma segura contra la contaminación por CO2
- Los rodillos opcionales proporcionan flexibilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 L |
| Para utilizar con (aplicación) | El agua pura está protegida de manera segura frente a la contaminación secundaria |
| Material | Acero inoxidable, plástico |
| Esterilidad | Estéril |