Learn More
ARID3A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | ARID3A |
|---|---|
| Concentración | 0.19 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16832544
|
Proteintech
14068-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16822544
|
Proteintech
14068-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes a member of the ARID (AT-rich interaction domain) family of DNA binding proteins. It was found by homology to the Drosophila dead ringer gene, which is important for normal embryogenesis. Other ARID family members have roles in embryonic patterning, cell lineage gene regulation, cell cycle control, transcriptional regulation, and possibly in chromatin structure modification.Especificaciones
| ARID3A | |
| Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human, Rat | |
| Q62431, Q99856 | |
| 13496, 1820, 314616 | |
| ARID3A Fusion Protein Ag5124 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| ARID3A |
| 0.19 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| ARID3A, BRIGHT, Dead ringer like protein 1, DRIL1, DRIL3, DRX, E2F binding protein 1, E2FBP1 | |
| Arid3a | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |