Learn More
ARID1A Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 23 publications
Marca: Novus Biologicals NBP1-88932
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ARID1A Polyclonal specifically detects ARID1A in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated.
Especificaciones
| Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown | |
| Polyclonal | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido