missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ARHGEF6, Mouse anti-Human, Clone: 2E5, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Abnova H00009459-M02.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: QTEADCINNINDFLKGCATLQVEIFDPDDLYSGVNFSKVLSTLLAVNKATEDQLSERPCGRSSSLSAANTSQTNPQGAVSSTVSGLQRQSKTVEMTENGSHQLIVKARFNFKQTNEspecificaciones
| ARHGEF6 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Rac/Cdc42 guanine nucleotide exchange factor (GEF) 6 | |
| COOL2/Cool-2/KIAA0006/MRX46/PIXA/alpha-PIX/alphaPIX | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
| ELISA, Immunoprecipitation, In situ PLA, Western Blot | |
| 2E5 | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| BC039856 | |
| ARHGEF6 | |
| ARHGEF6 (AAH39856.1, 61 a.a. ∼ 175 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| RUO | |
| 9459 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG2a κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido