missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ARHGEF10 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15594151
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15594151 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15594151

Marca: Invitrogen™ PA536923

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody detects endogenous protein at a molecular weight of 152 kDa. Purity is >95% by SDS-PAGE.

This gene encodes a Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF). Rho GEFs regulate the activity of small Rho GTPases by stimulating the exchange of guanine diphosphate (GDP) for guanine triphosphate (GTP) and may play a role in neural morphogenesis. Mutations in this gene are associated with slowed nerve conduction velocity (SNCV). Alternative splicing results in multiple transcript variants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ARHGEF10
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica ARHGEF10
N.º de referencia del gen O15013, Q8C033
Alias de gen 6430549H08Rik; Arhgef10; GEF10; Kiaa0294; mKIAA0294; RGD1565043; Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 10; Rho guanine nucleotide exchange factor 10; SNCV
Símbolos de los genes ARHGEF10
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to residues in human ARHGEF10.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 234094, 306618, 9639
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.