missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ARHGAP5 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB3860), Invitrogen™

Código de producto. 30088023
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30088023 100 μL 100 microlitros
30088393 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30088023 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA553654

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Rho GTPase activating protein 5 negatively regulates RHO GTPases, a family which may mediate cytoskeleton changes by stimulating the hydrolysis of bound GTP. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. GTPase-activating protein for Rho family members. May play a role in the reduction of the p21rasGTPase-activating potential of RASA1/p120GAP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ARHGAP5
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 23GB3860
Concentración 1.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica ARHGAP5
N.º de referencia del gen P97393, Q13017
Alias de gen ARHGAP5; GFI2; growth factor independent 2; LRRGT00098; p100 RasGAP-associated p105 protein; p105 RhoGAP; p190B; p190-B; p190BRhoGAP; Rho GTPase activating protein 5; rho GTPase-activating protein 5; Rho GTPase-activating protein 5-like protein; RHOGAP5; rho-type GTPase-activating protein 5
Símbolos de los genes ARHGAP5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human RhoGAP (1150-1250AA).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11855, 299012, 394
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.