missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ARHGAP19 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15526822
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15526822 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15526822 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA545144

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: PTPESVAIGE LKGTSKENRN LLFSGSPAVT MTPTRLKWSE GKKEGKKGFL Sequence homology: Cow: 91%; Dog: 100%; Human: 100%; Mouse: 77%; Rabbit: 100%; Rat: 83%.

Members of the ARHGAP family, such as ARHGAP19, encode negative regulators of Rho GTPases (see RHOA; MIM 165390), which are involved in cell migration, proliferation, and differentiation, actin remodeling, and G1 cell cycle progression.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ARHGAP19
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica ARHGAP19
N.º de referencia del gen Q14CB8
Alias de gen 4933411B03Rik; AI120128; ARHGAP19; AW546831; mFLJ00368; putative RhoGAP protein; Rho GTPase activating protein 19; rho GTPase-activating protein 19; Rho-type GTPase-activating protein 19
Símbolos de los genes ARHGAP19
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human ARHGAP19 (aa 445-494).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84986
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.