missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ARHGAP18 Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18210368
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18210368 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18210368

Marca: Bio-Techne NBP281704H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ARHGAP18 Polyclonal antibody specifically detects ARHGAP18 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ARHGAP18
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen bA307O14.2, MacGAP, MGC126757, Rho GTPase activating protein 18, rho-type GTPase-activating protein 18
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ARHGAP18 antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human ARHGAP18. The immunogen is located within the last 50 amino acids of ARHGAP18. Amino Acid Squence: DTYMKDLYQLNPNAE
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 93663
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.