missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ARHGAP11B Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-06142APC
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ARHGAP11B Polyclonal antibody specifically detects ARHGAP11B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| ARHGAP11B | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry-Paraffin | |
| B'-T, FAM7B1, Family With Sequence Similarity 7, Member B1, GAP (1-8), Rho GTPase Activating Protein 11B, Rho GTPase-Activating Protein 11B, Rho-Type GTPase-Activating Protein 11B | |
| Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human ARHGAP11B. | |
| 0.1 mL | |
| GPCR, Signal Transduction | |
| 89839 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| APC | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido