Learn More
ARH3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16806164 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16806164 150 μL 150 microlitros
16816164 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16806164
Marca: Proteintech 165041AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
ADPRHL2 is a member of the ADP-ribosylglycohydrolase family. The enzyme catalyzes the removal of ADP-ribose from ADP-ribosylated proteins. This enzyme localizes to the mitochondria, in addition to the nucleus and cytoplasm.
Especificaciones
Antígeno ARH3
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.18 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica ADPRHL2
N.º de referencia del gen Q8CG72, Q9NX46
Alias de gen ADP ribosylhydrolase 3, ADP ribosylhydrolase like 2, ADPRHL2, ARH3
Símbolos de los genes Adprhl2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ARH3 Fusion Protein Ag9683
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100206, 362600, 54936
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG