Learn More
ARH Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1D1B11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | ARH |
|---|---|
| Clon | 1D1B11 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16889235
|
Proteintech
66932-2-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16879235
|
Proteintech
66932-2-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The ARH antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ARH. This antibody recognizes human, rat antigen. The ARH antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
| ARH | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 26119 | |
| Primary |
| 1D1B11 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Human, Rat | |
| IgG2b |