Learn More
Cole-Parmer™ Sistema de aspiración E-Vac
Click to view available options
Tipo de conexión:
Racores de tubos dentados
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
El sistema E-Vac 320 incluye frasco de polipropileno de 4 l, tapa con accesorios para tubos dentados y operador manual HandEvac.
Ideal para su uso con líquidos o sobrenadantes críticos o peligrosos, patógenos, o en cualquier laboratorio de riesgo biológico de clase III o IV.
- La bomba de membrana silenciosa y sin aceite tiene un rango de -250 mm a 650 mmHg
- Una vez alcanzado el vacío objetivo, la bomba se apaga automáticamente
- La bomba se enciende automáticamente cuando se aplica presión de vacío, lo que permite mantener una presión de vacío constante
- Es perfecto para la aspiración suave de placas y placas pequeñas, así como el vaciado rápido de recipientes más grandes
- La carcasa de acero inoxidable fácil de limpiar es resistente a los rayos UV para su uso en campanas laminares
- Los frascos de E-Vac se pueden esterilizar en autoclave durante 20 minutos a 121° C para evitar la contaminación en el laboratorio
- Las unidades de base están iluminadas para permitir la inspección visual de los niveles de desechos en el frasco
- Los filtros hidrófobos dobles evitan que los líquidos lleguen a la carcasa de la bomba y contaminen el sistema
- Frascos de polipropileno con tapa equipados con accesorios estándar para tubos dentados o con conectores de tubos de liberación rápida para conseguir conexiones de tubos cómodas y seguras (disponibles por separado)
- El sensor de detección de nivel apaga automáticamente la bomba cuando el frasco está lleno
Certifications
Con aprobación CE y conformidad con RoHS/WEEE
Especificaciones
Especificaciones
| Vacío máx. | De -250 a -650 mbar |
| temp. | Control analógico |
| Incluye | Frasco de polipropileno de 4 L tapa con accesorios para tubos dentados y operador manual HandEvac |
| Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE y conformidad con RoHS/WEEE |
| Requisitos eléctricos | 100/240 VAC 50/60 Hz |
| Descripción | E-Vac 320 con frasco de polipropileno de 4L, tapa con accesorios para tubos dentados y operador manual HandEvac |
| Material | Vidrio |
| Modelo | EV320 |
| Nivel de ruido | 50 dB ± 5 dB a 1 m |
| Tipo de tapón | Universal |
| Mostrar más |