Learn More
Aalborg™ Tubo de flujo directo de argón
Click to view available options
Caudal de aire:
1/ l/min
15/ l/min
2,5/ l/min
2/ l/min
25/ l/min
325 mL/min
Anchura (métrico):
65 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Los tubos de lectura directa son sencillos.
- La escala de medición de cada uno de estos tubos lee el flujo real en condiciones estándar en una selección de unidades inglesas o métricas.
- La obtención de caudales reales con estos tubos requiere el uso de una tabla de correlación de flujos de escala de referencia.
- Los tubos de escala de referencia son útiles para medir caudales de gases distintos del aire y/o en condiciones no estándar.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tubo de flujo directo de argón |
| Anchura (métrico) | 150 mm |
| Caudal de aire | 2/ l/min |