missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Arginasa, MP Biomedicals™

Código de producto. 11492950 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 kU
Tamaño de la unidad:
25 miles de unidades
Código de producto. Cantidad unitSize
11492950 25 kU 25 miles de unidades
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11492950

Marca: MP Biomedicals™ 0210027725

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Convierte la arginina en ornitina. La arginasa MP Biomedicals es la principal enzima degradante para la arginina. La deficiencia de arginasa se asocia con espasticidad y disfunción motora. Se concentra principalmente en el hígado de los mamíferos. También está presente en

  • La arginasa cataliza la siguiente reacción: Arginina + H2O → Ornitina + urea
  • La enzima participa en el ciclo de urea Krebs-Henseleit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Color Marrón
pH pH óptimo: 10 (Mn2+ activado) (lit.)
Para utilizar con (aplicación) La arginasa cataliza la siguiente reacción: Arginina + H2O → Ornitina + urea. La enzima participa en el ciclo de la urea Krebs-Henseleit. Se concentra principalmente en el hígado de los mamíferos. También está presente en las glándulas mamarias.
Contenido y almacenamiento Almacenar a −20 °C. Almacénelo desecado.
Cantidad 25 kU
Peso molecular 115 000–120 000 (Lit.)
Formulario Polvo
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.