missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Argatroban monohydrate, MedChemExpress

Código de producto. 16414347
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16414347 50 mg 50 miligramos
16488458 10 mg 10 miligramos
16488266 100 mg 100 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16414347

Marca: Medchem Express HYB0375A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Argatroban (monohydrate) (MD-805 (monohydrate)) is a direct, selective thrombin inhibitor.

Argatroban (monohydrate) (MD-805 (monohydrate)) is a direct, selective thrombin inhibitor.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Argatroban monohydrate
CAS 141396-28-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H38N6O6S
Cantidad 50 mg
Sinónimo MD-805 monohydrateMCI-9038 monohydrateArgipidine monohydrate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (189.88 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C([C@@H]1N(C([C@@H](NS(=O)(C2=CC=CC3=C2NCC(C)C3)=O)CCCNC(N)=N)=O)CC[C@@H](C)C1)O.O
Peso molecular (g/mol) 526.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 526.65
Porcentaje de pureza 99.96%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.