Learn More
Thermo Scientific™ Arg-Gly-Tyr-Ala-Leu-Gly
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Método de purificación | HPLC |
| Contenido y almacenamiento | -30°C to -10°C |
| Formato | Solid |
| Peso molecular | 635.72 |
| Tipo de producto | Arg-Gly-Tyr-Ala-Leu-Gly |
| Cantidad | 5 mg |
| Estado normativo | RUO - research use only |
For Research Use Only