missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Arg-AMS, MedChemExpress

Produktkod. 16467437
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
Produktkod. Cantidad unitSize
16467437 5 mg 5 miligramos
16483216 25 mg 25 miligramos
16424728 10 mg 10 miligramos
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Artikelnummer. 16467437

Brand: Medchem Express HY112862

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Arg-AMS is a potent nanomolar inhibitor of arginyl tRNA synthetase, which displays tightly bound inhibitory characteristics for the A-domains in non-ribosomal peptide synthetases (NRPS) enzymes.

Arg-AMS is a potent nanomolar inhibitor of arginyl tRNA synthetase, which displays tightly bound inhibitory characteristics for the A-domains in non-ribosomal peptide synthetases (NRPS) enzymes.

Spezifikation

Nombre del producto químico o material Arg-AMS
CAS 301351-95-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H26N10O7S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (199.00 mM)
SMILES O[C@@H]([C@H]([C@H](N1C=NC2=C1N=CN=C2N)O3)O)[C@H]3COS(=O)(NC([C@@H](N)CCCNC(N)=N)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 502.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.51
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.