Descripción
- Los circuitos de seguridad independientes protegen el instrumento en caso de que se produzca un exceso de temperatura
- El calor se activa golpeando el mando, lo que evita el calentamiento de forma accidental
- El sistema de alarma de calor la parte superior evita la posibilidad de quemaduras
- Limitador de temperatura ajustable
- La alarma de la sonda detiene la función de calor cuando detecta que la sonda no está sumergida en el medio
- Tecla de bloqueo para evitar la modificación accidental de los ajustes
- Carcasa resistente de fundición (IP 42) para proporcionar la máxima protección a la parte interna del instrumento.
- La placa CerAlTopTM de calentamiento rápido es resistente a productos químicos y arañazos, lo que garantiza una larga vida útil
- La velocidad de agitación aumenta suavemente para evitar riesgos de derrames
- La cubierta protectora de silicona es opcional y a medida y protege el agitador de daños por derrames
- Diseñado para la vida útil más larga con una garantía de 3 años
- Termorregulación controlada por software PID para un control de la temperatura rápido, preciso y estable .
- Máxima precisión del control de temperatura de hasta 370 °C.
- Ajuste preciso de la temperatura con una resolución de 1 °C.
- Motor sin escobillas extremadamente potente capaz de agitar desde 30 hasta 1700 rpm (incrementos de 5 rpm)
- La tecnología de compensación de par SpeedServoTM mantiene las rpm constantes a medida que cambia la viscosidad
- El imán Alnico proporciona un acoplamiento magnético de última generación y garantiza una agitación periférica superior
- Los iconos y la pantalla garantizan que el operador siempre tenga una lectura clara de las condiciones de trabajo
- Su menú completo y avanzado permite al operador configurar el agitador de placas calefactoras con el ajuste más adecuado para cada laboratorio
- Temporizador integrado para operaciones sin vigilancia
- Opción de inversión automática de la dirección de agitación para mejorar la cinética
- El MultiAluBlockTM y el nuevo MonoAluBlockTM permiten al usuario realizar numerosas reacciones lo que supone un ahorro de tiempo y de espacio en la mesa
- El nuevo conjunto de cuencos hemisféricos puede sustituir a los baños de aceite y a las mantas para realizar reacciones más limpias y seguras con matraces de fondo redondo
- Las cubiertas de seguridad de PTFE están diseñadas para minimizar la dispersión térmica y. aumentar la seguridad
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | CerAlTop: Una aleación de aluminio recubierta con una capa cerámica |
| Tensión | 230 V |
| Incluye | Sonda de temperatura, varilla de soporte, abrazadera |
| Características de seguridad | Circuitos de seguridad, advertencia de superficie caliente, alarma de sonda, llave de bloqueo y cubiertas de seguridad de PTFE |
| Material del cuerpo | Plástico, metal |
| Tipo de controlador | Digital |
| Temperatura (métrico) | De temperatura ambiente a 370 °C |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Peso (imperial) | 5,7 lb (sin accesorios) |
| Peso (métrico) | 2,6 kg (sin accesorios) |
| Mostrar más |