Learn More
Hidrobromuro de arecolina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3735424 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10100032 5 g Frasco de vidrio 5 g
10297250 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10023813 100 g Frasco de vidrio 100 GR
3 options
Código de producto. 10100032
Marca: Thermo Scientific Acros 250130050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 300-08-3 | C8H14BrNO2 | 236.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 300-08-3
Fórmula molecular C8H14BrNO2
Peso molecular (g/mol) 236.11
Número MDL MFCD00039041
Clave InChI AXOJRQLKMVSHHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo arecoline hydrobromide, arecoline bromide, taeniolin, arecoline hbr, methyl 1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate hydrobromide, arekolinhydrobromid german, unii-24s79b9cx7, methyl 1,2,5,6-tetrahydro-1-methylnicotinate hydrobromide, n-methyltetrahydronicotinic acid methyl ester hydrobromide
PubChem CID 9301
Nombre IUPAC 1-Metil-3,6-dihidro-2H-piridina-5-carboxilato de metilo;hidrobromuro
SMILES [H+].[Br-].COC(=O)C1=CCCN(C)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arecoline hydrobromide
Punto de fusión 171°C to 174°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 768
Información de solubilidad Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,slightly soluble in chloroform and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.11
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Arecoline hydrobromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.